Ethyl 2,4-dichlorophenylacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR2296-500MG
APOSOR2296-500MGEA 48.3 EUR
APOSOR2296-500MG
Ethyl 2,4-dichlorophenylacetate 97%
Ethyl 2,4-dichlorophenylacetate
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Kookpunt: 88 °C (0,05 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01566538
CAS nummer: 41022-54-2