ethyl 3-(allylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR25324-1G
APOSOR25324-1GEA 125 EUR
APOSOR25324-1G
ethyl 3-(allylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
ethyl 3-(allylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆O₃S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085049
CAS nummer: 172516-32-4