2-Bromo-1-(3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
OR26021-250MG
APOSOR26021-250MGEA 87.6 EUR
APOSOR26021-250MG
2-Bromo-1-(3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
Formule: C₁₁H₉BrOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173793
CAS nummer: 118337-33-0