4-Chloro-2-picoline 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 67.2 EUR
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Formule: C₆H₆ClN
Kookpunt: 56 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038833
CAS nummer: 3678-63-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR