3,3-Dimethylbutanone 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 EUR
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Dimethylbutanone 97%
3,3-Dimethylbutanone
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 105…106 °C
Smeltpunt: –53 °C
Dichtheid: 0,801 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008846
CAS nummer: 75-97-8
UN: 1224
ADR: 3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR