(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 0 EUR
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Formule: C₉H₁₃N
Kookpunt: 204 °C
Smeltpunt: < –20 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00145246
CAS nummer: 27298-98-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR