(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR304052-1G OR304052-250MG
APOSOR304052-1GEA 169 EUR
APOSOR304052-1G APOSOR304052-250MG
(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 159 °C
Dichtheid: 0,828 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427201
CAS nummer: 17397-29-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR