3-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR307726-1G
APOSOR307726-1GEA 470 EUR
APOSOR307726-1G
3-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine
3-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine
Formule: C₁₃H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863592
CAS nummer: 136422-65-6