4-Bromo-6-chloro-8-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR309243-1G
APOSOR309243-1GEA 271 EUR
APOSOR309243-1G
4-Bromo-6-chloro-8-methylquinoline
4-Bromo-6-chloro-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07700235
CAS nummer: 927800-42-8