6-Bromo-4-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR309283-1G
APOSOR309283-1GEA 361 EUR
APOSOR309283-1G
6-Bromo-4-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromo-4-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052869
CAS nummer: 1095010-36-8