N-[4-(2-Phenylethynyl)phenyl]methanesulphonamide, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR32482-1G
APOSOR32482-1GEA 1580 EUR
APOSOR32482-1G
N-[4-(2-Phenylethynyl)phenyl]methanesulphonamide, tech
N-[4-(2-Phenylethynyl)phenyl]methanesulphonamide
Formule: C₁₅H₁₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03012868
CAS nummer: 439095-76-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable