3-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR33187-1G
APOSOR33187-1GEA 676 EUR
APOSOR33187-1G
3-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06496195
CAS nummer: 866135-71-9