1-(4-Bromophenyl)ethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR345056-25G
APOSOR345056-25GEA 70.1 EUR
APOSOR345056-25G
1-(4-Bromophenyl)ethylamine 98%
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₁₀BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025548
CAS nummer: 24358-62-1