4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid hydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR346266-1G
APOSOR346266-1GEA 267 EUR
APOSOR346266-1G
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid hydrazide
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid hydrazide
Formule: C₇H₇N₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04208027
CAS nummer: 119448-43-0