N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR350184-100G OR350184-25G OR350184-500G
APOSOR350184-100GEA 76 EUR
APOSOR350184-100G APOSOR350184-25G APOSOR350184-500G
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-boc-L-lysine
Formule: C₂₆H₃₂N₂O₆
Smeltpunt: 129…135 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037138
CAS nummer: 71989-26-9