2-Isopropyl-4-methylthiazole

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR350201-100G OR350201-25G OR350201-500G
APOSOR350201-100GEA 42.4 EUR
APOSOR350201-100G APOSOR350201-25G APOSOR350201-500G
2-Isopropyl-4-methylthiazole
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Formule: C₇H₁₁NS
Kookpunt: 92 °C
Dichtheid: 1,001 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036561
CAS nummer: 15679-13-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR