2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 48.3 EUR
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₅S
Smeltpunt: 190…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317544
CAS nummer: 50390-76-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable