1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR360110-5G
APOSOR360110-5GEA 74.6 EUR
APOSOR360110-5G
1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester
1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669391
CAS nummer: 287944-10-9