4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR361605-1G OR361605-5G
APOSOR361605-1GEA 117 EUR
APOSOR361605-1G APOSOR361605-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₈BNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095105
CAS nummer: 945756-49-0