4-Bromo-6,7-dimethoxy-indan-1-one ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR370017-100MG
APOSOR370017-100MGEA 558 EUR
APOSOR370017-100MG
4-Bromo-6,7-dimethoxy-indan-1-one ≥98%
4-Bromo-6,7-dimethoxy-indan-1-one
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00088977
CAS nummer: 18028-29-0