5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR3810-1G
APOSOR3810-1GEA 22 EUR
APOSOR3810-1G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 98%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂S
Smeltpunt: 204…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173907
CAS nummer: 61727-33-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable