2-(Dimethylamino)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR400613-5G
APOSOR400613-5GEA 71.6 EUR
APOSOR400613-5G
2-(Dimethylamino)benzoic acid 97%
2-(Dimethylamino)benzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016496
CAS nummer: 610-16-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable