2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR400950-1G
APOSOR400950-1GEA 52.6 EUR
APOSOR400950-1G
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520411
CAS nummer: 1261648-93-4