4-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)methoxy]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR4058-50MG
APOSOR4058-50MGEA 42.4 EUR
APOSOR4058-50MG
4-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)methoxy]benzoic acid
4-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)methoxy]benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01567897
CAS nummer: 402497-58-9