6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR41004-5G
APOSOR41004-5GEA 80.4 EUR
APOSOR41004-5G
6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
6-Chloro-5-nitroquinoline
Formule: C₉H₅ClN₂O₂
MW: 208.6012 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00093616
CAS nummer: 86984-32-9