1-(3-Methyl-3-azetidinyl)-piperidine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR451008-1G
APOSOR451008-1GEA 1250 EUR
APOSOR451008-1G
1-(3-Methyl-3-azetidinyl)-piperidine dihydrochloride
1-(3-Methyl-3-azetidinyl)-piperidine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₈N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28975195
CAS nummer: 24083-68-9