Furfuryl methyl sulphide 97+%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

Synoniemen: 2-((Methylthio)methyl)furan

OR451317-100G OR451317-25G
APOSOR451317-100GEA 62.9 EUR
APOSOR451317-100G APOSOR451317-25G
Furfuryl methyl sulphide 97+%
Furfuryl methyl sulphide
Formule: C₆H₈OS
MW: 128.19 g/mol
Kookpunt: 64…65 °C
Dichtheid: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009604
CAS nummer: 1438-91-1
UN: 3334
ADR: 9 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR