2-Phenylethanethiol 95%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR451326-100G OR451326-250G OR451326-25G OR451326-500G
APOSOR451326-100GEA 193 EUR
APOSOR451326-100G APOSOR451326-250G APOSOR451326-25G APOSOR451326-500G
2-Phenylethanethiol 95%
2-Phenylethanethiol
Formule: C₈H₁₀S
Kookpunt: 217…218 °C
Dichtheid: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004891
CAS nummer: 4410-99-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR