5-Bromo-2-iodotoluene 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR4595-100G OR4595-250G
APOSOR4595-100GEA 74.9 EUR
APOSOR4595-100G APOSOR4595-250G
5-Bromo-2-iodotoluene 98%
5-Bromo-2-iodotoluene
Formule: C₇H₆BrI
Kookpunt: 262…265 °C
Dichtheid: 2,08 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060664
CAS nummer: 116632-39-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR