5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR46032-1G OR46032-5G
APOSOR46032-1GEA 99.6 EUR
APOSOR46032-1G APOSOR46032-5G
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04038759
CAS nummer: 848093-29-8