2-Amino-3-(1-pyrazolyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR470698-1G
APOSOR470698-1GEA 810 EUR
APOSOR470698-1G
2-Amino-3-(1-pyrazolyl)propanoic acid
2-Amino-3-(1-pyrazolyl)propanoic acid
Formule: C₆H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832221
CAS nummer: 28024-60-4