4-Amino-2-methylbenzyl Alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR470770-1G
APOSOR470770-1GEA 415 EUR
APOSOR470770-1G
4-Amino-2-methylbenzyl Alcohol
4-Amino-2-methylbenzyl Alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110504
CAS nummer: 63405-88-9