3-Bromo-6-(methoxymethoxy)-o-xylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR470856-5G
APOSOR470856-5GEA 1130 EUR
APOSOR470856-5G
3-Bromo-6-(methoxymethoxy)-o-xylene
3-Bromo-6-(methoxymethoxy)-o-xylene
Formule: C₁₀H₁₃BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27935368
CAS nummer: 1301147-34-1