1,2-Di-p-tolylethylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR471165-1G
APOSOR471165-1GEA 308 EUR
APOSOR471165-1G
1,2-Di-p-tolylethylenediamine
1,2-Di-p-tolylethylenediamine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658956
CAS nummer: 124842-96-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable