2-(2-Chloroethyl)quinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR471382-1G
APOSOR471382-1GEA 1020 EUR
APOSOR471382-1G
2-(2-Chloroethyl)quinazoline
2-(2-Chloroethyl)quinazoline
Formule: C₁₀H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28977342
CAS nummer: 1934503-72-6