4-Chloorbenzonitril 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Chlorobenzonitrile
OR4722-1KG OR4722-250G OR4722-50G
APOSOR4722-1KGEA 769 EUR
APOSOR4722-1KG APOSOR4722-250G APOSOR4722-50G
4-Chloorbenzonitril 99%
4-Chloorbenzonitril
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137.57 g/mol
Kookpunt: 222…224 °C
Smeltpunt: 90…94 °C
Dichtheid: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001813
CAS nummer: 623-03-0
EINECS: 210-765-4