2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR480631-100G
APOSOR480631-100GEA 87.6 EUR
APOSOR480631-100G
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191060
CAS nummer: 77987-49-6