3-Bromo-6-methylpicolinaldehyde ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR510152-100MG
APOSOR510152-100MGEA 324 EUR
APOSOR510152-100MG
3-Bromo-6-methylpicolinaldehyde ≥98%
3-Bromo-6-methylpicolinaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189310
CAS nummer: 1060810-14-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable