2-Formyl-6-methoxypyridine 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR51762-10G OR51762-5G OR51762-25G
APOSOR51762-10GEA 0 EUR
APOSOR51762-10G APOSOR51762-5G APOSOR51762-25G
2-Formyl-6-methoxypyridine 97%
2-Formyl-6-methoxypyridine
Formule: C₇H₇NO₂
Kookpunt: 103…104 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664030
CAS nummer: 54221-96-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR