Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR54572-100G
APOSOR54572-100GEA 106 EUR
APOSOR54572-100G
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 98%
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Formule: C₃₉H₃₄N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077056
CAS nummer: 132327-80-1