4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-6-azaindole
OR55212-1G
APOSOR55212-1GEA 38 EUR
APOSOR55212-1G
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197.04 g/mol
Smeltpunt: 188…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847768
CAS nummer: 69872-17-9