2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR59845-1G OR59845-250MG
APOSOR59845-1GEA 255 EUR
APOSOR59845-1G APOSOR59845-250MG
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formule: C₄H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703642
CAS nummer: 130551-92-7