2-Bromo-3-iodotoluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR70218-5G
APOSOR70218-5GEA 60 EUR
APOSOR70218-5G
2-Bromo-3-iodotoluene 95%
2-Bromo-3-iodotoluene
Formule: C₇H₆BrI
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11977389
CAS nummer: 888214-21-9