5-Bromo-2-(dimethylamino)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR7730-1G
APOSOR7730-1GEA 22 EUR
APOSOR7730-1G
5-Bromo-2-(dimethylamino)pyridine
5-Bromo-2-(dimethylamino)pyridine
Formule: C₇H₉BrN₂
Smeltpunt: 39…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00099486
CAS nummer: 26163-07-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable