1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carbonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR7926-250MG
APOSOR7926-250MGEA 22 EUR
APOSOR7926-250MG
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carbonitrile 95+%
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Smeltpunt: 103…105 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00460785
CAS nummer: 51072-84-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable