2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzamide
OR8499-1G
APOSOR8499-1GEA 338 EUR
APOSOR8499-1G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxamide
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxamide
Formule: C₁₁H₁₁ClN₄O₂
MW: 266.69 g/mol
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607897
CAS nummer: 952183-15-2