8-Bromoisoquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR8569-1G
APOSOR8569-1GEA 22 EUR
APOSOR8569-1G
8-Bromoisoquinoline 95%
8-Bromoisoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Smeltpunt: 73…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973298
CAS nummer: 63927-22-0