2,4-Dimethoxypyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR901864-100G
APOSOR901864-100GEA 173 EUR
APOSOR901864-100G
2,4-Dimethoxypyrimidine 98%
2,4-Dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056028
CAS nummer: 3551-55-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable