6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR910452-1G OR910452-250MG
APOSOR910452-1GEA 232 EUR
APOSOR910452-1G APOSOR910452-250MG
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine
Formule: C₈H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18801052
CAS nummer: 157368-82-6