3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR911554-25G
APOSOR911554-25GEA 73 EUR
APOSOR911554-25G
3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
3-(Chloromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684191
CAS nummer: 64407-07-4